Learn More
Uvex™ Rubiflex ESD NB35A Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de protección de tejido elástico de punto antiestático frente a productos químicos
- Totalmente recubiertos con revestimiento NBR especial conductivo de 0,40 mm
- El material de soporte de carbono/interlock de algodón aumenta la comodidad
- El ajuste ergonómico es extremadamente flexible para la sensibilidad táctil
- Cumple con la norma actual DIN EN 16350:2014
- Resistencia de contacto inferior a 108 ohmios
- Agarre mejorado en zonas húmedas o húmedas
- Resistente a la grasa, los aceites minerales y diversos productos químicos
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Ideal para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y entornos ESD
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | DIN EN 16350:2014 |
Aplicaciones | Laboratorio |
Color | Negro |
Material | NBR |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 2111X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKLOPT |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, manipulación de productos químicos, descarga electrostática, procesamiento de plástico y refinerías |
Sexo | Unisex |