Learn More
Yoduro de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11366868 10 g 10 g
11356868 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11366868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013497.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7790-29-6 | IRb | 212.372 g/mol
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-29-6
Fórmula molecular IRb
Peso molecular (g/mol) 212.372
Número MDL MFCD00011192
Clave InChI WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7
PubChem CID 3423208
Nombre IUPAC rubidio(1+);yoduro
SMILES [Rb+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Rubidium iodide
Punto de fusión 647°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.37
Olor Odorless
Índice de refracción 1.6474
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Densidad 3.55 g/cm3