Learn More
Hexafluoroarsenato de rubidio(V), 98 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11398318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11398318 5 g 5 g
11308328 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11398318
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039518.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43023-95-6
Fórmula molecular AsF6Rb
Peso molecular (g/mol) 274.38
Número MDL MFCD00042537
Clave InChI FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 14205728
Nombre IUPAC hexafluoroarsénico(1-);rubidio(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.92
Porcentaje de pureza 98%