Learn More
Cole-Parmer™ Espátulas de alta temperatura Rubbermaid™ aprobadas por la NSF
Código de producto. 11720459 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
41,91 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 11720459
Marca: Cole-Parmer™ 0627835
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coger y extender con una cuchara nunca ha sido más fácil con estas espátulas en forma de cuchara.
  • El mango resistente de polipropileno (PP) está permanentemente adherido a un hoja de goma flexible
  • Las espátulas soportan temperaturas de hasta 212 °C (100 °F)
  • Aprobado por la NSF
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobada por la NSF
Tipo de producto Espátula de alto temperatura
Longitud (imperial) 16,5 in
Material Polipropileno, caucho
Longitud (métrico) 41,91 cm