Learn More
Rubbermaid™ Cucharas Bouncer™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
946,3 mL
1,89 L
Longitud (imperial):
11,62 in
14 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- El policarbonato resistente resiste roturas
- Mejor distribución y manipulación del peso en comparación con el metal
- Superficie exterior con textura de guijarros
- Superficie interior suave y fácil de limpiar
- Apto para lavavajillas comercial
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Capacidad (métrico) | 946,3 mL |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | USDA, FDA, NSF |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Cuchara de utilidad bouncer™ |
| Acabado | Exterior con textura de guijarros y interior liso |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para una mejor distribución del peso y un mejor manejo con suavidad superficie |
| Longitud (imperial) | 11,62 in |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |