Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 35 mm |
| Grosor (métrico) | 10 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |