Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho
Código de producto. 10568951
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
15 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
35 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10568951 15 mm 35 mm 1 metro
10768601 19 mm 45 mm 1 metro
10728991 6 mm 12 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10568951 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20686003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubo de goma para uso con diafragma Vacuubrand y otras bombas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 35 mm
Grosor (métrico) 10 mm
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tipo de producto Tubos de vacío