Learn More
Cole-Parmer™ Twistit Stoppers, Rubber
Código de producto. 11735039 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
3
6
7
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
11735039 10 paquete de 10
11705029 3 paquete de 50
11795029 6 paquete de 25
11705039 7 paquete de 20
11725039 9 paquete de 12
5 options
Código de producto. 11735039
Marca: Cole-Parmer™ 6299232
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Use these versatile Rubber Twistit Stoppers as solid, one-hole, two-hole, or three-hole stoppers.
  • Simply twist off a bottom seal to open a hole.
  • The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
  • Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
  • Each stopper has its size in raised figures on top.
  • Available in black or white rubber.
  • Autoclavable.
Specifications
Altura (métrico) 25 mm
Cantidad 10/paq.
Tamaño 10
Esterilizables en autoclave
Color Blanca
Diameter (Metric) Bottom 42mm
Diámetro del área superior (métrico) 50mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón giratorio