Learn More
Cole-Parmer™ Twistit Stoppers, Rubber
Código de producto. 11705039 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
3
6
7
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
11705039 7 paquete de 20
11735039 10 paquete de 10
11705029 3 paquete de 50
11795029 6 paquete de 25
11725039 9 paquete de 12
5 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11705039
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 6299226
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Use these versatile Rubber Twistit Stoppers as solid, one-hole, two-hole, or three-hole stoppers.
  • Simply twist off a bottom seal to open a hole.
  • The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
  • Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
  • Each stopper has its size in raised figures on top.
  • Available in black or white rubber.
  • Autoclavable.
Specifications
Altura (métrico) 25 mm
Cantidad 20/paq.
Tamaño 7
Esterilizables en autoclave
Color Blanca
Diameter (Metric) Bottom 30mm
Diámetro del área superior (métrico) 37mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón giratorio