Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho sólidos
Código de producto. 10355351 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
4mm
5mm
7mm
8mm
9mm
10mm
13mm
15mm
19mm
21mm
27mm
29mm
31mm
33mm
37mm
39mm
41mm
43mm
45mm
49mm
53mm
71mm
75mm
86mm
99mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Altura (métrico):
12mm
14 mm
16 mm
20 mm
24mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5mm
42 mm
45,5mm
49 mm
54 mm
Diámetro del área superior (métrico):
4,5mm
5,8mm
7mm
9mm
10,5mm
11,5mm
12,5mm
16mm
18mm
22,5mm
24,5mm
31mm
33mm
36mm
38,5mm
42,5mm
44,5mm
47mm
49mm
51mm
55mm
59,5mm
78mm
85mm
96mm
109mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Stopper Number Altura (métrico) Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10355351 31mm 31 35 mm 36mm paquete de 10
11512922 10mm 10 20 mm 12,5mm paquete de 20
11532922 13mm 13 24 mm 16mm paquete de 20
11542922 15mm 15 24mm 18mm paquete de 20
11562922 19mm 19 28 mm 22,5mm paquete de 20
11572922 21mm 21 28 mm 24,5mm paquete de 20
11502932 27mm 27 32 mm 31mm paquete de 10
11512932 29mm 29 32 mm 33mm paquete de 10
11532932 33mm 33 38,5mm 38,5mm paquete de 10
11552932 37mm 37 38,5mm 42,5mm paquete de 10
11562932 39mm 39 38,5mm 44,5mm paquete de 10
11542912 3mm 3 12mm 4,5mm paquete de 50
10558431 41mm 41 42 mm 47mm paquete de 5
11582932 43mm 43 42 mm 49mm paquete de 5
10191411 43mm 43 42 mm 49mm paquete de 5
11502942 49mm 49 42 mm 55mm paquete de 5
11592932 45mm 45 42 mm 51mm paquete de 5
11552912 4mm 4 14 mm 5,8mm paquete de 50
11512942 53mm 53 45,5mm 59,5mm paquete de 2
11562912 5mm 5 16 mm 7mm paquete de 50
11557582 71mm 71 49 mm 78mm cada uno
11587582 86mm 86 54 mm 96mm cada uno
11567582 75mm 75 54 mm 85mm cada uno
11582912 7mm 7 16 mm 9mm paquete de 20
11592912 8mm 8 20 mm 10,5mm paquete de 20
11507592 99mm 99 54 mm 109mm cada uno
10151801 9mm 9 20 mm 11,5mm paquete de 20
27 options
Código de producto. 10355351
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece mayor resistencia y flexibilidad y puede resistir numerosos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
Ofrecen mayor resistencia y flexibilidad y pueden resistir muchos agentes químicos en el uso normal de laboratorio.
  • Intervalo de temperaturas de - 40 °C a + 70 °C
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio
Altura (métrico) 35 mm
Cantidad 10/paq.
Color Rojo
Diameter (Metric) Bottom 31mm
Diámetro del área superior (métrico) 36mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón
Stopper Number 31