Learn More
- Home
- Products
- Tapones y cierres
- Corchos
- Fisherbrand™ Tapones de corcho
Fisherbrand™ Tapones de corcho
Código de producto. 12803834 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Diameter (Metric) Bottom | Diámetro del área superior (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12803834 | 30mm | 33mm | paquete de 10 |
| 12346457 | 12mm | 15mm | paquete de 20 |
| 12356457 | 13mm | 16mm | paquete de 20 |
| 12366457 | 14mm | 17mm | paquete de 20 |
| 12386457 | 17mm | 20,5mm | paquete de 10 |
| 12316467 | 21mm | 24mm | paquete de 10 |
| 12336467 | 25,5mm | 28,5mm | paquete de 10 |
| 12326467 | 22mm | 25,5mm | paquete de 10 |
| 12306467 | 19mm | 22mm | paquete de 10 |
| 12346467 | 28,5mm | 32mm | paquete de 10 |
| 12356467 | 30mm | 33mm | paquete de 10 |
| 12366467 | 32mm | 35mm | paquete de 10 |
| 12376467 | 35mm | 38mm | paquete de 10 |
| 12386467 | 38mm | 41,5mm | paquete de 10 |
| 12396467 | 41,5mm | 44mm | paquete de 10 |
| 12306477 | 44mm | 47,5mm | paquete de 10 |
| 12316477 | 47,5mm | 50mm | paquete de 10 |
| 12306457 | 6mm | 9,5mm | paquete de 20 |
| 12326477 | 50mm | 57mm | paquete de 10 |
| 12316457 | 8mm | 11mm | paquete de 20 |
| 12326457 | 9mm | 12mm | paquete de 20 |
Código de producto. 12803834
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 32mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diameter (Metric) Bottom | 30mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 33mm |
| Material | Corcho |
| Tipo de producto | Corcho para tapones |