Learn More
Fisherbrand™ Tapones de corcho
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
8mm
9mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
21mm
22mm
25,5mm
28,5mm
30mm
32mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
Diámetro del área superior (métrico):
9,5mm
11mm
12mm
15mm
16mm
17mm
20,5mm
22mm
24mm
25,5mm
28,5mm
32mm
33mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
57mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 32mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diameter (Metric) Bottom | 35mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 38mm |
| Material | Corcho |
| Tipo de producto | Corcho para tapones |