Learn More
Fisherbrand™ Tapones de corcho
Código de producto. 12316457 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
8mm
9mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm
21mm
22mm
25,5mm
28,5mm
30mm
32mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
Diámetro del área superior (métrico):
9,5mm
11mm
12mm
15mm
16mm
17mm
20,5mm
22mm
24mm
25,5mm
28,5mm
32mm
33mm
35mm
38mm
41,5mm
44mm
47,5mm
50mm
57mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
12316457 8mm 11mm paquete de 20
12346457 12mm 15mm paquete de 20
12356457 13mm 16mm paquete de 20
12366457 14mm 17mm paquete de 20
12386457 17mm 20,5mm paquete de 10
12316467 21mm 24mm paquete de 10
12336467 25,5mm 28,5mm paquete de 10
12326467 22mm 25,5mm paquete de 10
12306467 19mm 22mm paquete de 10
12346467 28,5mm 32mm paquete de 10
12356467 30mm 33mm paquete de 10
12803834 30mm 33mm paquete de 10
12366467 32mm 35mm paquete de 10
12376467 35mm 38mm paquete de 10
12386467 38mm 41,5mm paquete de 10
12396467 41,5mm 44mm paquete de 10
12306477 44mm 47,5mm paquete de 10
12316477 47,5mm 50mm paquete de 10
12306457 6mm 9,5mm paquete de 20
12326477 50mm 57mm paquete de 10
12326457 9mm 12mm paquete de 20
21 options
Código de producto. 12316457
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en sectores de educación, elaboración casera de cerveza, artes y artesanía.
Disponibles en diferentes tamaños
Especificaciones
Longitud (métrico) 16mm
Cantidad 20/paq.
Diameter (Metric) Bottom 8mm
Diámetro del área superior (métrico) 11mm
Material Corcho
Tipo de producto Corcho para tapones