Learn More
ROBU Manguitos de goma
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
26 mm
33 mm
41 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Crisol de filtros de sellado y adaptador correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para crisoles de filtro de 8 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
| Material | Caucho natural |
| Cantidad | 5/paq. |
| Diámetro exterior (métrico) | 26 mm |