Learn More
ROBU Manguitos de goma
Código de producto. 16833026
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
26 mm
33 mm
41 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
16833026 26 mm paquete de 5
15327006 41 mm paquete de 5
16843026 33 mm paquete de 5
3 options
Código de producto. 16833026
Marca: ROBU 20701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manguitos de goma para su uso con crisol.
  • Crisol de filtros de sellado y adaptador correspondiente
Especificaciones
Descripción Para crisoles de filtro de 8 ml
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Material Caucho natural
Cantidad 5/paq.
Diámetro exterior (métrico) 26 mm