Learn More
Fisherbrand™ Perillas de pipeta de caucho para pipetas cilíndricas o con perilla
Excelente para todos los medios que no atacan el caucho. Las perillas de pipeta Fisherbrand™ están disponibles con tres válvulas de bola de vidrio, ajustables con la presión del dedo.
Marca: Fisherbrand™ 4705531
3.38 EUR hasta el 2026-01-16
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24103" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en una gama de colores
- Con capacidad de volumen de 60 ml, adecuada para pipetas de 2 a 50 ml
- Los medios de la pipeta no deben entrar en el pipeteador ya que puede causar un mal funcionamiento de la válvula