Learn More
OHAUS™ Alfombrilla de goma
Código de producto. p-7158991 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 91,4 cm
61 x 61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15722479
Marca: OHAUS™ 30400060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ Rubber Mat es un accesorio para usar con varias plataformas.
  • Para usar con plataformas
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Sujete firmemente el instrumental de laboratorio en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Mat
Material Caucho
Fondo (imperial) 11,00 in
Fondo (métrico) 28,00 cm
Dimensiones (L x An) 28 x 33 cm
Longitud (imperial) 11,00 pulg
Longitud (métrico) 28,00 cm
Anchura (métrico) 33,00 cm
Descripción Alfombrilla de goma, 28 x 33 cm
Para utilizar con (equipo) Plataforma