Learn More
OHAUS™ Alfombrilla de goma
Código de producto. 15742479 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 91,4 cm
61 x 61 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15742479 45,7 x 45,7 cm cada uno
15722479 28 x 33 cm cada uno
15732479 33 x 33 cm cada uno
15752479 48 x 61 cm cada uno
15762479 61 x 61 cm cada uno
15772479 61 x 91,4 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15742479 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ Rubber Mat es un accesorio para usar con varias plataformas.
  • Para usar con plataformas
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Sujete firmemente el instrumental de laboratorio en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma Mat
Material Caucho
Fondo (imperial) 18,00 in
Fondo (métrico) 45,70 cm
Dimensiones (L x An) 45,7 x 45,7 cm
Longitud (imperial) 18,00 in
Longitud (métrico) 45,70 cm
Anchura (imperial) 18,00 in
Anchura (métrico) 45,70 cm
Descripción Alfombrilla de goma, 46 x 46 cm
Para utilizar con (equipo) Plataforma