Descripción
- Para usar con plataformas
- Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
- Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
- En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
- Sujete firmemente el instrumental de laboratorio en su lugar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma Mat |
| Material | Caucho |
| Fondo (imperial) | 13,00 in |
| Fondo (métrico) | 33,00 cm |
| Dimensiones (L x An) | 33 x 33 cm |
| Longitud (imperial) | 13,00 pulg |
| Longitud (métrico) | 33,00 cm |
| Anchura (métrico) | 33,00 cm |
| Descripción | Alfombrilla de goma, 33 x 33 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Plataforma |