Learn More
Horst™ Alfombrilla aislante de goma
Código de producto. p-8005790
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
13 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10352082
Marca: Horst™ 101706
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Dimensiones (L x An) 2 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2 lm
Tipo de producto Alfombrilla aislante