Learn More
Horst™ Alfombrilla aislante de goma
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
13 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Dimensiones (L x An) | 2 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2 lm |
| Tipo de producto | Alfombrilla aislante |