Learn More
ROBU Juntas de caucho, GUKO
Descripción
- Cónicos
- Para embudos de filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Embudos de filtro |
| Material | Caucho natural |
| Cantidad | 5/paq. |
| Diámetro inferior (métrico) | 12 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 22 mm |