Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa para muestras de gas de caucho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Las bolsas se envasan individualmente
- Disponibles en packs de 10
- Grosor de lámina: 5/10mm
- Hay disponibles tamaños y configuraciones personalizados bajo solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Incluye | Grifo |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras de gas de caucho |