Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa para muestras de gas de caucho
Código de producto. 11724498
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
2 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11724498 0,5 L cada uno
11754498 5 L 1 PCS
11744498 2 L cada uno
11764498 10 L cada uno
4 options
Código de producto. 11724498
Marca: Saint Gobain Life Sciences 5607072
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bolsas para el análisis de muestras de gases. Las bolsas de muestreo de gases de caucho Saint Gobain Performance Plastics™ tienen una forma cilíndrica y un tubo y grifo de ebonita.
  • Las bolsas se envasan individualmente
  • Disponibles en packs de 10
  • Grosor de lámina: 5/10mm
  • Hay disponibles tamaños y configuraciones personalizados bajo solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 L
Incluye Grifo
Material Caucho
Tipo de producto Bolsa para muestras de gas de caucho