Especificaciones
| Tamaño del cono | 50mm de D.I. en el extremo grande; 30mm de D.I. en el extremo pequeño |
| Para utilizar con (equipo) | Crisoles de filtro |
| Altura (métrico) | 50mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Cono |
| Cantidad | 10Pack |