Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para crisoles de filtro de cono de caucho
Código de producto. 12318855 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño del cono:
27 mm de D.I. en el extremo grande; 18 mm de D.I. en el extremo pequeño
34mm de D.I. en el extremo grande; 23mm de D.I. en el extremo pequeño
40mm de D.I. en el extremo grande; 25mm de D.I. en el extremo pequeño
40mm de D.I. en el extremo grande; 27mm de D.I. en el extremo pequeño
50mm de D.I. en el extremo grande; 30mm de D.I. en el extremo pequeño
60mm de D.I. en el extremo grande; 40mm de D.I. en el extremo pequeño
Altura (métrico):
25mm
30mm
35mm
45mm
50mm
55mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12318855
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los adaptadores para crisoles de filtro de cono de caucho Fisherbrand™ facilitan la colocación segura de los crisoles de filtro en un embudo.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Tamaño del cono 40mm de D.I. en el extremo grande; 25mm de D.I. en el extremo pequeño
Para utilizar con (equipo) Crisoles de filtro
Altura (métrico) 45mm
Material Caucho
Tipo de producto Cono
Cantidad 10Pack