Learn More
Deutsch Neumann™ Balón de caucho
Click to view available options
Diámetro de la abertura (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Caucho |
| Tamaño de poro | 6mm |
| Tipo | Globo de caucho |
| Incluye | Con válvulas de aspiración y descarga |
| Fijación segura de las puntas | 5 y 8 |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |