Learn More
Abeba™ Zapatos 9252 de goma
Código de producto. 15603218
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15603218 36 1 par
15613218 37 1 par
15623218 38 1 par
15633218 39 1 par
15643218 40 1 par
15653218 41 1 par
15663218 42 1 par
15673218 43 1 par
15683218 44 1 par
15693218 45 1 par
15603228 46 1 par
15613228 47 1 par
12 options
Código de producto. 15603218
Marca: Abeba™ 9252/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a ácidos y bases. La suela de caucho proporciona un alto grado de una alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave
  • Negro
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 9252