Learn More
Abeba™ Zapatos 9200 de goma
Código de producto. p-7147778
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15653138 36 1 par
15663138 37 1 par
15673138 38 1 par
15683138 39 1 par
15693138 40 1 par
15603148 41 1 par
15613148 42 1 par
15623148 43 1 par
15633148 44 1 par
15643148 45 1 par
15653148 46 1 par
15663148 47 1 par
12 options
Código de producto. 15653138
Marca: Abeba™ 9200/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a ácidos y bases. La suela de caucho proporciona un alto grado de una alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave
  • Blanco
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 9200