Learn More
Abeba™ Zapatos 9150 de goma
Código de producto. 15633128
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15633128 36 1 par
15643128 37 1 par
15653128 38 1 par
15663128 39 1 par
15673128 40 1 par
15683128 41 1 par
15693128 42 1 par
15603138 43 1 par
15613138 44 1 par
15623138 45 1 par
15633138 46 1 par
15643138 47 1 par
12 options
Código de producto. 15633128
Marca: Abeba™ 9150/36
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a ácidos y bases. La suela de caucho proporciona un alto grado de una alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Piel suave
  • Azul oscuro
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Antiestático
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
  • zona del empeine ajustable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Color Azul
Material Cuero
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 9150