Learn More
Abeba™ Zapatos 9110 de goma
Click to view available options
Tamaño:
36
37
41
45
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Negro
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
- zona del empeine ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 45 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 9110 |