Learn More
Abeba™ Zapatos 5200 de goma
Código de producto. 15382335
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15382335 45 1 par
15631838 36 1 par
15396681 37 1 par
15306691 38 1 par
15641838 39 1 par
15326691 40 1 par
15346691 41 1 par
15356691 42 1 par
15386691 43 1 par
15346701 44 1 par
15392335 46 1 par
15302345 47 1 par
12 options
Código de producto. 15382335
Marca: Abeba™ 5200/45
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato disipador de ESD es resistente a ácidos y bases.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Piel suave de color blanco
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Capa superior de piel
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 45
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 5200