Learn More
Abeba™ Zapatos 5100 de goma
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave de color blanco
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Capa superior de piel
- Zona del empeine ajustable
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 5100 |