missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RU.521, MedChemExpress

Código de producto. 16401067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16401067 50 mg 50 miligramos
16487537 5 mg 5 miligramos
16455596 100 mg 100 miligramos
16434798 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401067

Marca: Medchem Express HY114180

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RU.521 (RU320521) is a potent and selective cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor and inhibits cGAS-mediated interferon upregulation. RU.521 suppresses dsDNA-activated reporter activity with an IC50 of 0.7 μM. RU.521 reduces constitutive expression of interferon in macrophages from a mouse model of Aicardi-Goutières syndrome (AGS).

RU.521 (RU320521) is a potent and selective cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor and inhibits cGAS-mediated interferon upregulation. RU.521 suppresses dsDNA-activated reporter activity with an IC50 of 0.7 μM. RU.521 reduces constitutive expression of interferon in macrophages from a mouse model of Aicardi-Goutières syndrome (AGS).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RU.521
Forma física Solid
CAS 2262452-06-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12Cl2N4O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo RU320521
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (200.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(C2=C(O)N(C3=NC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4N3)N=C2C)C5=C1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 415.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.23
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.