missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RU 24969, MedChemExpress

Código de producto. 16487128
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487128 10 mg 10 miligramos
16493157 50 mg 50 miligramos
16469667 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487128

Marca: Medchem Express HY16688

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RU 24969 is a preferential 5-HT1B agonist, with a Ki of 0.38 nM, but also displays appreciable affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.5 nM), and has low affinity for other receptor sites in the brain. RU 24969 could decrease fluid consumption and increase forward locomotion.

RU 24969 is a preferential 5-HT1B agonist, with a Ki of 0.38 nM, but also displays appreciable affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.5 nM), and has low affinity for other receptor sites in the brain. RU 24969 could decrease fluid consumption and increase forward locomotion.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RU 24969
CAS 66611-26-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (131.41 mM)
SMILES COC1=CC=C2C(C(C3=CCNCC3)=CN2)=C1
Peso molecular (g/mol) 228.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.