Learn More
RTVP-1/GLIPR1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-99206-100ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18629665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    307.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 18.35€
    5% Descuento
Descripción
RTVP-1/GLIPR1 Polyclonal antibody specifically detects RTVP-1/GLIPR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RTVP-1/GLIPR1
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
GLI pathogenesis-related 1, GLI pathogenesis-related 1 (glioma), GliPR, GliPR 1, GLIPRglioma pathogenesis-related protein 1, Protein RTVP-1, related to testis-specific, vespid, and pathogenesis proteins 1, RTVP1CRISP7, testes-specific vespid and pathogenesis protein 1
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human RTVP-1/GLIPR1.
100 μg
Apoptosis, Cancer, Cell Biology
11010
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato