missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RTN4IP1 Antibody (OTI3B2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142094 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142094 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP273952CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RTN4IP1 Monoclonal antibody specifically detects RTN4IP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RTN4IP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen MGC12934, NIMPNOGO-interacting mitochondrial protein, reticulon 4 interacting protein 1, reticulon-4-interacting protein 1, mitochondrial
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RTN4IP1 (NP_116119) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84816
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.