Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de temperatura RTD Pt 100 para el termómetro Temp 16
Código de producto. 12951798
Change view
Click to view available options
Diámetro del tapón (métrico):
4 mm
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tapón (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
12951798 4 mm De -50 °C a +250 °C cada uno
10636623 4 mm De -50 °C a +250 °C cada uno
2 options
Código de producto. 12951798
Marca: Thermo Scientific™ PT56A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las sondas de temperatura se utilizan para medir valores en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Las sondas de temperatura se utilizan para medir valores en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de temperatura RTD Pt 100 se suministra con varias longitudes de eje y diámetros para su uso con el termómetro Temp 16 RTD.
Características:
  • Parámetro: máx.
  • Se utiliza con: Termómetro Temp 16 RTD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sonda RTD Pt 100 (para medición de aire) Longitud del eje: 200 mm; punta del sensor: 4 mm de diámetro; de - 50 a 250 °C; longitud del cable: 1,5 m
Para utilizar con (equipo) Termómetro Temp 16 RTD
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +250 °C
Tipo Sonda de temperatura
Diámetro del tapón (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud del cable (métrico) 1,5 m