Learn More
Thermo Scientific™ Agitador con placa calefactora RT2 Advanced, 120 V, 60 Hz, enchufe estadounidense.
Código de producto. p-6091831 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño:
140 mm (Diám)
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
tipo de tapón:
Varios estilos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño Requisitos eléctricos tipo de tapón unitSize
15268824 Aluminio 140 mm (Diám) 230 V, 50/60 Hz Varios estilos 1 PCS
1 options
Código de producto. 15268824
Marca: Thermo Scientific™ 88880005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfrute de la precisión con nuestro agitador de placas calefactoras con pantalla digital de perfil bajo, equipado con un sensor PT100 para mediciones precisas de temperatura para procedimientos experimentales sensibles.
Experimente un control preciso sin sacrificar su presupuesto con el elegante agitador de placas calefactoras digital avanzado Thermo Scientific™ RT2 de perfil bajo. El agitador de placas calefactoras ofrece un control digital de velocidad y de temperatura con una resolución de temperatura de 0,1 °C y un intervalo de velocidad de agitación de 30 a 2000 rpm. Elija su velocidad de calentamiento y disfrute de una excelente transferencia de calor. Esto es gracias a la estructura completamente integrada del calefactor y una placa superior de aleación de aluminio con revestimiento de cerámica que también proporciona una excelente uniformidad y resistencia a la corrosión al mismo tiempo que permite la supervisión óptima de los cambios de color en muestras o medios durante el funcionamiento.
Control preciso para obtener una precisión óptima
  • Control PID por microprocesador con comentarios
  • Pantalla de temperatura LED y RPM digital (resolución 0,1 C para temperatura)
  • Visualización de temperatura actual y establecida o velocidad de agitación al mismo tiempo
  • Intervalo de velocidad de agitación: De 30 a 2000 rpm
  • En el caso de cambio de viscosidad, la función de retroalimentación mantiene la velocidad habitual
  • Intervalo de temperatura: Máx. 350 °C
  • La velocidad de calentamiento se puede ajustar entre 0 y 100 % a intervalos de 1 %
Prácticas características que ofrecen flexibilidad
  • Configure el temporizador para que se inicie de inmediato, comience una cuenta atrás o se ponga en marcha cuando la placa superior alcance el punto de referencia deseado
  • Ajuste del límite de temperatura configurable por el usuario
  • Bloquee el teclado para mayor seguridad
  • Incluye sonda de temperatura
    • Cuando se conecta a la unidad, cambia automáticamente al modo de sensor externo
    • Permite el control de la temperatura de la muestra cuando está en uso
    • Proporciona una muestra en tiempo real o la detección de temperatura del medio en la pantalla digital
  • Dos orificios roscados para varillas de soporte sujetan diversos tipos de dispositivos, como sensores de temperatura, termómetros, instrumental de vidrio de laboratorio y mucho más (la varilla de soporte y la pinza se venden por separado)
Las características de seguridad ofrecen tranquilidad
  • El indicador de advertencia de calor superior se ilumina cuando se apaga y sigue conectado hasta que la placa superior alcanza la temperatura ambiente
  • Mecanismo de agitación de arranque suave que evita salpicaduras cuando se pone en marcha
  • Apagado automático cuando se excede la temperatura
  • Cable de alimentación desconectable
  • Pantalla transparente opcional que protege al usuario de salpicaduras
Diseño/Capacidad
  • Capacidad de mezcla: 20L (H2O)
  • Dimensiones de la placa superior: Diámetro de 140 mm
  • Material de la placa superior: Aluminio con revestimiento de cerámica
  • Dimensiones totales (L x An x Al) 290 x 161 x 100 mm
  • Material del cuerpo: Aluminio
  • Pantalla: Digital LED (resolución de 0,1 °C)
  • Potencia de calentamiento: 600W
  • Carga máxima: 25 kg/55.1lbs
  • Especificaciones eléctricas: 230V, 50/60Hz
Accesorios opcionales
  • Baño de calentamiento (n.o de cat. 88880141)
  • Pantalla de seguridad transparente (n.o de cat. 88880142)
  • Varilla de soporte (n.o de de cat. 88880143)
  • C-5, soporte de abrazadera (n.o de de cat. 88880148)
  • Abrazadera de 3 dientes (n.o de de cat. 88880149)
  • Sonda de temperatura de clase A (PT100, 400 °C) (n.o de de cat. 88880150)
Certificaciones: CE, cCSAus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Incluye Tipos de enchufe UE/Reino Unido/CHN/AUS
Peso con embalaje (imperial) 5.5 in (Diám)
Material del cuerpo Aluminio
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tipo de controlador Control de retroalimentación por PID / báscula
Longitud (imperial) 11,42 in
Tamaño 140 mm (Diám)
Altura (métrico) 100 mm
Temperatura (métrico) De 50 °C a 350 °C
máx. (imperial) De 122 °F a 662 °F
Altura (imperial) 3,94 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 161 mm
Longitud (métrico) 290 mm
Anchura (imperial) 6,34 in
Vataje 600 W
Tipo Agitador
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón Varios estilos
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 30 a 2000 rpm
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,42 x 6,34 x 3,94 in (290 x 161 x 100 mm)
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE
Pantalla LED