Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos de la serie RT Touch
Código de producto. 15268834 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 L
5 L
Velocidad:
De 30 a 2000 rpm
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad Velocidad Tipo de tapón unitSize
15268834 5 L De 30 a 2000 rpm EE. UU. 1 PCS
15258834 4 L De 30 a 2000 rpm Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
2 options
Código de producto. 15268834
Marca: Thermo Scientific™ 88880015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el control con los agitadores con pantalla digital de perfil bajo, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación que requieran una velocidad de agitación alta.
Mantenga el control con los agitadores magnéticos de la serie Thermo Scientific™ RT Touch. Estos agitadores con pantalla digital de perfil bajo son ideales para aplicaciones rutinarias en las que se requiere una velocidad de agitación visible.
El acoplamiento magnético de gran intensidad garantiza la agitación uniforme en procedimientos experimentales. El inicio gradual de la agitación evita salpicaduras.
  • Control digital
  • Diseño compatible con varilla agitadora
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Disponible en dos tamaños
  • Control de velocidad: De 30 a 2000 rpm
Incluye:
Dos cubiertas de placa de silicona antideslizantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 5 L
Pantalla Digital
Tensión 100/240 V
Vataje 6 w
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,17 × 10,24 × 2,82 in (360 × 260 × 72 mm)
Altura (imperial) 2,82 in
Altura (métrico) 72 mm
Longitud (imperial) 14,17 in
Longitud (métrico) 360 mm
Diámetro de la placa superior (imperial) 8,69 in
Diámetro de la placa superior (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 10,24 in
Anchura (métrico) 260 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón EE. UU.
Certificaciones/conformidad CE
Tipo Agitador
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.