Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores magnéticos RT Basic
Código de producto. 15228834 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
2 L
4 L
5 L
Diámetro de la placa superior (métrico):
120 mm
170 mm
220 mm
Diámetro de la placa superior (imperial):
4,72 in
6,69 in
8,66 in
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad Diámetro de la placa superior (métrico) Diámetro de la placa superior (imperial) Tipo de tapón unitSize
15228834 5 L 220 mm 8,66 in EE. UU. 1 PCS
15298824 2 L 120 mm 4,72 in Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15208834 4 L 170 mm 6,69 in EE. UU. cada uno
15218834 4 L 170 mm 6,69 in Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15238834 5 L 220 mm 8,66 in Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15228834
Brand: Thermo Scientific™ 88880011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Experimente la fiabilidad de los agitadores magnéticos plug-and-play, perfectos para las aplicaciones de agitación rutinarias.
Disfrute de una gran fiabilidad con los agitadores magnéticos plug and play Thermo Scientific™ RT Basic, ideales para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño. Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar la agitación uniforme en procedimientos experimentales
  • El motor de CC sin escobillas no genera muestras calentadas ni “cocinadas”
  • El cuerpo y la parte superior de polipropileno proporcionan una excelente resistencia química 
  • Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm —
  • Control de velocidad analógico: De 150 a 2500 rpm
  • Enchufe extraíble
  • Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante (1 blanca y 1 negra)
  • Bajo consumo de energía 
  • Garantía de 2 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Velocidad De 150 a 2500 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 5 L
Forma Round
Tensión 100/240 V
Vataje 6 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Altura (imperial) 2,56 in
Altura (métrico) 65 mm
Longitud (imperial) 9,06 in
Longitud (métrico) 230 mm
Diámetro de la placa superior (imperial) 8,66 in
Diámetro de la placa superior (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 9,06 in
Anchura (métrico) 230 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón EE. UU.
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de motor De CC sin escobillas
Tipo Agitador