Learn More
IKA™ Placa calefactora de agitación magnética RT 10
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13410557 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
13410557 UE cada uno
1 options
Código de producto. 13410557
Marca: IKA™ 0003691100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético con placa calefactora digital de 10 posiciones para calentamiento y agitación síncronos. El agitador magnético digital de acero inoxidable IKA™ proporciona una agitación silenciosa y uniforme en todas las posiciones.
  • La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
  • Distribución homogénea de la temperatura a través de la placa calefactora.
  • Funcionamiento de marcha atrás ajustable
  • Modo Eco para un calentamiento reducido de la superficie
  • Usar bobinas magnéticas libres
  • Pantalla de código de errores
  • Teclado táctil fácil de usar
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Intervalo de velocidad: De 0 a 1000 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 1000 rpm
Posiciones de agitación. 10
Tensión 100/115/230 V
Vataje 410 W
Anchura (métrico) 190 mm
Requisitos eléctricos 230/115/100 V, 50/60 Hz, 410 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Control de velocidad Pasos de 10 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Agitador magnético RT 10