missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: EGLMHGQGTY IWADGLKYEG DFVKNVPMNH GVYTWPDGSM YEGEVVNGMR NGFGMFKCST QPVSYIGHWC NGKRHGKGSI YYNQEGTCWY EGDWVQN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 94%.
RSPH10B is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RSPH10B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | RSPH10B |
| N.º de referencia del gen | P0C881 |
| Alias de gen | 4930526H21Rik; hypothetical protein LOC222967; LOC100725924; Radial spoke head 10 homolog B; radial spoke head 10 homolog B (Chlamydomonas); radial spoke head 10 homolog B; radial spoke head 10 homolog B2; radial spoke head 10 homolog B2; RGD1311893; Rsph10b; RSPH10B2 |
| Símbolos de los genes | RSPH10B |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
