Learn More
RSL24D1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7211743 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16803755 20 μL 20 microlitros
16893745 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16803755
Marca: Proteintech 251901AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno RSL24D1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RSL24D1
N.º de referencia del gen Q9UHA3
Alias de gen C15orf15, HRP L30 iso, L30, Ribosomal protein L24 like, RLP24, RPL24, RPL24L, RSL24D1, TVAS3
Símbolos de los genes RSL24D1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RSL24D1 Fusion Protein Ag18195
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51187
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG