missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ RSC1A1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA555942
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: KLTGTSSDTG REAVENVNFR SLGDGLSTDK EGVPKSRESI NKNRSVTVTS AKTSNQLHCT LGVEISPKLL AGEEDALNQT SEQTKSLSSN F Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 44%, Rat - 44%.
Especificaciones
| RSC1A1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RSC1A1 | |
| hRS1; Regulatory solute carrier protein family 1 member 1; regulatory solute carrier protein, family 1, member 1; RS1; RSC1A1; Transporter regulator RS1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 6248 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q92681 | |
| RSC1A1 | |
| Recombinant protein corresponding to Human RSC1A1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94544). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido