Learn More
Electrothermal™ Agitador orbital RS9000
Código de producto. 10386829
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 100 a 600 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10386829
Marca: Electrothermal™ 9996812
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La unidad RS900 es un bloque de reacción de calentador/agitador diseñado para proporcionar agitación y calentamiento de las muestras de manera continua, con ajuste en la pantalla táctil de la temperatura y las velocidades de agitación.
  • Es muy versátil, ya que los bloques de reacción pueden intercambiarse para adaptarse diferentes recipientes y formatos de bandeja
  • Pantalla LCD de alta definición con revestimiento antirreflejos, visible tanto en condiciones de mucha o poca luz
  • Puede usarse en una plataforma robótica o dentro de un laboratorio
  • Funciona en un intervalo de temperatura desde temperatura ambiente hasta 150 °C
  • Velocidad de agitación de 100 a 600 rpm
  • Sonda de temperatura opcional
  • Sistema de giro X-Y de dos ejes sobre chasis de bronce sólido, fiable y estable
  • La función de aparcamiento automático permite su uso en plataformas robóticas
  • Rampa de inicio suave para minimizar las salpicaduras
  • Funcionamiento muy seguro
  • Proporciona muchos años de uso fiable con agitación y calefacción continuas durante 24 horas
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 7 kg (sin incluir el peso del bloque de reacción)
Intervalo de velocidad De 100 a 600 rpm
Requisitos eléctricos 100/115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 5 °C a 150 °C
Vataje 900 W
Tipo de producto Agitador orbital
Fondo (métrico) 510 mm
Altura (métrico) 165 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Peso (métrico) 42 kg
Pantalla Matriz de 13 puntos de doble línea azul retroiluminada
Intervalo del temporizador De 1 a 99 h