Learn More
(RS)-MCPG, MedChemExpress
Código de producto. 16492968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492968 10 mg 10 miligramos
16484286 100 mg 100 miligramos
16422566 25 mg 25 miligramos
16415717 5 mg 5 miligramos
16409546 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16492968
Marca: Medchem Express HY100371
MedChemExpress (RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
(RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-MCPG
Forma física Powder
CAS 146669-29-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11NO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo alpha-MCPG
Información de solubilidad 1M NaOH : 100 mg/mL (478.01 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (28.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES CC(C(O)=O)(N)C1=CC=C(C(O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 209.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 98.0%