missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RS 504393, MedChemExpress
Descripción
RS 504393 is a selective CCR2 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 89 nM and > 100 μM for inhibition of human recombinant CCR2 and CCR1 receptors respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RS 504393 |
| CAS | 300816-15-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H27N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 12.5 mg/mL (29.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1NC2=CC=C(C)C=C2C3(CCN(CCC4=C(C)OC(C5=CC=CC=C5)=N4)CC3)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 417.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.5 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?