Learn More
BINDER™ Cable de extensión de interfaz RS 422
Código de producto. 15681556 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15681556 Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 15681556
Marca: BINDER™ 50230117
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para su uso con: Software de gestión múltiple APT-COMTM
  • Para usar con incubadoras y cámaras
  • 50 m de longitud
Especificaciones
Descripción Interfaz RS422, accesorios: cable de extensión RS422 (50 m) entre el convertidor de interfaz y la unidad o el distribuidor de enchufes RS 232/RS 422
Para utilizar con (equipo) Software de gestión múltiple APT-COM™
Material Plástico
Tipo Cable
Longitud (métrico) 50 m