missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG

Descripción
(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.
S-enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine |
| CAS | 19641-83-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 10mM in water |
| Fórmula molecular | C8H9NO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 183.16 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?